Kluczowe dokumenty
ENAH2C557B7E
Enamine
rac-(3aR,6aR)-5-methyl-octahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole
About This Item
Iupac Name
(3aS,6aS)-5-methyloctahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole
Inchi Code
1S/C7H14N2/c1-9-4-6-2-3-8-7(6)5-9/h6-8H,2-5H2,1H3/t6-,7+/m0/s1
Klucz InChI
DLUDAUJQMXTXGQ-NKWVEPMBSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6475250
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6475250
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)