Merck
ENAH2C557A0E
Enamine
tert-butyl N-({4-amino-2-oxabicyclo[2.1.1]hexan-1-yl}methyl)carbamate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.29
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl ((4-amino-2-oxabicyclo[2.1.1]hexan-1-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H20N2O3/c1-9(2,3)16-8(14)13-6-11-4-10(12,5-11)7-15-11/h4-7,12H2,1-3H3,(H,13,14)
Klucz InChI
OWPCUCUCFLFXJP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6474965
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6474965
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)