Merck
ENAH2C5579A7
Enamine
2-(trifluoromethyl)bicyclo[2.2.2]octane-2-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.21
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-(trifluoromethyl)bicyclo[2.2.2]octane-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H13F3O2/c11-10(12,13)9(8(14)15)5-6-1-3-7(9)4-2-6/h6-7H,1-5H2,(H,14,15)
Klucz InChI
DJNCULILOHKXIJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6473608
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6473608
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)