Merck
ENAH2C557801
Enamine
3,3-difluoro-2-phenylbutanoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.18
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3,3-difluoro-2-phenylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C10H10F2O2/c1-10(11,12)8(9(13)14)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3,(H,13,14)
Klucz InChI
AWWDLBSVZSUFCN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6472333
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6472333
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)