Merck
ENAH2C557782
Enamine
1-butyl-4-iodo-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Wybierz wielkość
100 MG
1711,80 zł
250 MG
2372,85 zł
500 MG
3613,05 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-5259140-100MG
1711,80 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1711,80 zł
250 MG
2372,85 zł
500 MG
3613,05 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
279.12
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-5259140-100MG
1711,80 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
1-butyl-4-iodo-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Inchi Code
1S/C8H14IN3/c1-3-4-5-12-8(10)7(9)6(2)11-12/h3-5,10H2,1-2H3
Klucz InChI
VQUQTSUYXYJKBY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5259140
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5259140
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)