Merck
ENAH2C55767C
Enamine
tert-butyl 3-(bromomethyl)-5-methylpiperidine-1-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.22
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-(bromomethyl)-5-methylpiperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H22BrNO2/c1-9-5-10(6-13)8-14(7-9)11(15)16-12(2,3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3
Klucz InChI
PVOQJIJXJPZWTC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3372052
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3372052
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)