Merck
ENAH2C557646
Enamine
2-fluoro-3-(propan-2-yl)benzoic acid
Wybierz wielkość
50 MG
1951,65 zł
100 MG
2799,90 zł
250 MG
3911,40 zł
500 MG
6034,95 zł
1 G
7684,65 zł
2.5 G
14 862,60 zł
5 G
21 894,30 zł
10 G
32 371,65 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-3126043-50MG
1951,65 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1951,65 zł
100 MG
2799,90 zł
250 MG
3911,40 zł
500 MG
6034,95 zł
1 G
7684,65 zł
2.5 G
14 862,60 zł
5 G
21 894,30 zł
10 G
32 371,65 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.19
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-3126043-50MG
1951,65 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
2-fluoro-3-isopropylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H11FO2/c1-6(2)7-4-3-5-8(9(7)11)10(12)13/h3-6H,1-2H3,(H,12,13)
Klucz InChI
LSPSVPIJTNNZMS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3126043
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3126043
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)