Merck
ENAH2C55753B
Enamine
phenyl 3-hydroxy-3-methylazetidine-1-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.23
Numer MDL:
Iupac Name
phenyl 3-hydroxy-3-methyl-1-azetidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H13NO3/c1-11(14)7-12(8-11)10(13)15-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,14H,7-8H2,1H3
Klucz InChI
JKKVDTYOHWNKSR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2076993
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2076993
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)