Merck
ENAH2C5574A1
Enamine
{6-oxaspiro[3.4]octan-2-yl}methanamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.21
Numer MDL:
Iupac Name
(6-oxaspiro[3.4]octan-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H15NO/c9-5-7-3-8(4-7)1-2-10-6-8/h7H,1-6,9H2
Klucz InChI
HTGCXYZBINTCIH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6074461
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6074461
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)