Merck
ENAH2C557376
Enamine
3-cyclohexyl-2-methylbutanoic acid
Wybierz wielkość
100 MG
1548,00 zł
250 MG
2133,00 zł
500 MG
3238,65 zł
1 G
4092,75 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1721875-100MG
1548,00 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1548,00 zł
250 MG
2133,00 zł
500 MG
3238,65 zł
1 G
4092,75 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.28
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1721875-100MG
1548,00 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
3-cyclohexyl-2-methylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C11H20O2/c1-8(9(2)11(12)13)10-6-4-3-5-7-10/h8-10H,3-7H2,1-2H3,(H,12,13)
Klucz InChI
HXSPVOMVPFFKNL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721875
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721875
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)