Merck
ENAH2C5572CF
Enamine
1-(4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-yl)azetidin-3-amine dihydrochloride
Wybierz wielkość
100 MG
805,05 zł
250 MG
1068,30 zł
500 MG
1869,75 zł
1 G
2419,65 zł
2.5 G
4560,75 zł
5 G
6649,20 zł
10 G
9767,25 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-2009140-100MG
805,05 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
805,05 zł
250 MG
1068,30 zł
500 MG
1869,75 zł
1 G
2419,65 zł
2.5 G
4560,75 zł
5 G
6649,20 zł
10 G
9767,25 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.16
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-2009140-100MG
805,05 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
1-(4,5-dihydrothiazol-2-yl)azetidin-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11N3S.2ClH/c7-5-3-9(4-5)6-8-1-2-10-6;;/h5H,1-4,7H2;2*1H
Klucz InChI
VVNDVBZFHKJIHN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009140
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009140
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)