Merck
ENAH2C55717C
Enamine
2-hydroxy-5,5-dimethylcyclohexane-1-carbonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.22
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-hydroxy-5,5-dimethylcyclohexane-1-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H15NO/c1-9(2)4-3-8(11)7(5-9)6-10/h7-8,11H,3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
VIFFOBJJBZWVET-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718301
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718301
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)