Merck
ENAH2C557074
Enamine
rac-2-[(3R,4S)-1-{[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}-4-hydroxypyrrolidin-3-yl]acetic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
367.4
Numer MDL:
Iupac Name
2-((3R,4S)-1-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-4-hydroxypyrrolidin-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C21H21NO5/c23-19-11-22(10-13(19)9-20(24)25)21(26)27-12-18-16-7-3-1-5-14(16)15-6-2-4-8-17(15)18/h1-8,13,18-19,23H,9-12H2,(H,24,25)/t13-,19-/m1/s1
Klucz InChI
BMIMSKYGCKGJBF-BFUOFWGJSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725492
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725492
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)