Merck
ENAH2C5569CD
Enamine
2-(5-chlorothiophen-3-yl)acetic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.62
Numer MDL:
Iupac Name
(5-chloro-3-thienyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C6H5ClO2S/c7-5-1-4(3-10-5)2-6(8)9/h1,3H,2H2,(H,8,9)
Klucz InChI
PFZQOMLBCHGLQZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697488
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697488
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)