Merck
ENAH2C556760
Enamine
N,3-dimethyl-1,2-thiazol-4-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.2
Numer MDL:
Iupac Name
N,3-dimethylisothiazol-4-amine
Inchi Code
1S/C5H8N2S/c1-4-5(6-2)3-8-7-4/h3,6H,1-2H3
Klucz InChI
QWOYUOKWODFSCP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1657650