Merck
ENAH2C55675D
Enamine
tert-butyl 5-oxo-3a-phenyl-octahydrocyclopenta[c]pyrrole-2-carboxylate
Wybierz wielkość
50 MG
1963,35 zł
100 MG
2823,30 zł
250 MG
3946,50 zł
500 MG
6099,30 zł
1 G
7760,70 zł
2.5 G
15 020,55 zł
5 G
22 128,30 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1608948-50MG
1963,35 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1963,35 zł
100 MG
2823,30 zł
250 MG
3946,50 zł
500 MG
6099,30 zł
1 G
7760,70 zł
2.5 G
15 020,55 zł
5 G
22 128,30 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
301.39
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1608948-50MG
1963,35 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
tert-butyl (3aS,6aR)-5-oxo-3a-phenylhexahydrocyclopenta[c]pyrrole-2(1H)-carboxylate
Inchi Code
1S/C18H23NO3/c1-17(2,3)22-16(21)19-11-14-9-15(20)10-18(14,12-19)13-7-5-4-6-8-13/h4-8,14H,9-12H2,1-3H3/t14-,18+/m0/s1
Klucz InChI
YDOKWFUYTZKEKK-KBXCAEBGSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608948
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608948
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)