Merck
ENAH2C556756
Enamine
2-methoxypyridine-4-sulfonyl fluoride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.18
Numer MDL:
Iupac Name
2-methoxypyridine-4-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C6H6FNO3S/c1-11-6-4-5(2-3-8-6)12(7,9)10/h2-4H,1H3
Klucz InChI
HVISTANXDBKYRO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1270601
Piktogramy
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1270601
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)