Merck
ENAH2C556753
Enamine
(2,3-dibromophenyl)methanesulfonyl chloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
348.44
Numer MDL:
Iupac Name
(2,3-dibromophenyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H5Br2ClO2S/c8-6-3-1-2-5(7(6)9)4-13(10,11)12/h1-3H,4H2
Klucz InChI
ITQAHMGZFKDFAD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266479
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266479
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)