Merck
ENAH2C555FCB
Enamine
5-hydroxy-3,3-dimethylpiperidin-2-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.19
Numer MDL:
Iupac Name
5-hydroxy-3,3-dimethylpiperidin-2-one
Inchi Code
1S/C7H13NO2/c1-7(2)3-5(9)4-8-6(7)10/h5,9H,3-4H2,1-2H3,(H,8,10)
Klucz InChI
BTOSJYCPCDJBFH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307399
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307399
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)