Merck
ENAH2C555EED
Enamine
3-hydroxy-3-(trifluoromethyl)cyclobutan-1-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.09
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3-hydroxy-3-(trifluoromethyl)cyclobutan-1-one
Inchi Code
1S/C5H5F3O2/c6-5(7,8)4(10)1-3(9)2-4/h10H,1-2H2
Klucz InChI
CXXXGHKPHNWHCY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253879
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253879
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)