Merck
ENAH2C555D9A
Enamine
6-chloro-3-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.63
Numer MDL:
Iupac Name
6-chloro-3-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H8ClNO2/c1-5-7-3-2-6(11)4-8(7)12-9(5)10(13)14/h2-4,12H,1H3,(H,13,14)
Klucz InChI
DYVDDDKAEPQDGB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196758
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196758
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)