Merck
ENAH11E415BC
Enamine
N-(2-hydroxy-1-phenylethyl)methanesulfonamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.27
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
N-(2-hydroxy-1-phenylethyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H13NO3S/c1-14(12,13)10-9(7-11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9-11H,7H2,1H3
Klucz InChI
PCMKOPJZQMCTTP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2008446
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2008446
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)