Merck
ENAH11E38DF4
Enamine
1-chloro-4-(2-methylbut-3-yn-2-yl)benzene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.66
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
1-chloro-4-(2-methylbut-3-yn-2-yl)benzene
Inchi Code
1S/C11H11Cl/c1-4-11(2,3)9-5-7-10(12)8-6-9/h1,5-8H,2-3H3
Klucz InChI
UWLDSHXJQVESRR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1986858
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1986858
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)