Merck
ENAH11E3878B
Enamine
2-chloro-1-ethynyl-3-methylbenzene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.61
Numer MDL:
Iupac Name
2-chloro-1-ethynyl-3-methylbenzene
Inchi Code
1S/C9H7Cl/c1-3-8-6-4-5-7(2)9(8)10/h1,4-6H,2H3
Klucz InChI
AJPCEHCRCHTOHS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1985549
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1985549
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)