Merck
ENAH11E22711
Enamine
1-ethynyl-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.12
Numer MDL:
Iupac Name
1-ethynyl-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H4F4/c1-2-6-4-3-5-7(8(6)10)9(11,12)13/h1,3-5H
Klucz InChI
MMSIZIFBLDTZID-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1932818
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1932818
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)