Merck
ENAH11E0EF58
Enamine
tert-butyl N-[4-fluoro-3-(nitromethyl)phenyl]carbamate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.26
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl (4-fluoro-3-(nitromethyl)phenyl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H15FN2O4/c1-12(2,3)19-11(16)14-9-4-5-10(13)8(6-9)7-15(17)18/h4-6H,7H2,1-3H3,(H,14,16)
Klucz InChI
GKWIOJFPLFMIQD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1884227
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1884227