Merck
ENAH11E0CD80
Enamine
tert-butyl 3-[(1-aminocyclopropyl)methyl]azetidine-1-carboxylate
Wybierz wielkość
50 MG
1629,90 zł
100 MG
2331,90 zł
250 MG
3238,65 zł
500 MG
4981,95 zł
1 G
6327,45 zł
2.5 G
12 212,55 zł
5 G
17 968,95 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1879623-50MG
1629,90 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1629,90 zł
100 MG
2331,90 zł
250 MG
3238,65 zł
500 MG
4981,95 zł
1 G
6327,45 zł
2.5 G
12 212,55 zł
5 G
17 968,95 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.32
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1879623-50MG
1629,90 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
tert-butyl 3-((1-aminocyclopropyl)methyl)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H22N2O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-7-9(8-14)6-12(13)4-5-12/h9H,4-8,13H2,1-3H3
Klucz InChI
IYOMVHYPNYHGPZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1879623
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1879623