Merck
ENAH11E0CD40
Enamine
tert-butyl 4-(4-oxobutyl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.36
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(4-oxobutyl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H25NO3/c1-14(2,3)18-13(17)15-9-7-12(8-10-15)6-4-5-11-16/h11-12H,4-10H2,1-3H3
Klucz InChI
HEXRGZVOCHOEAE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1879558
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1879558
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)