Merck
ENAH11E0C839
Enamine
(2-bromopropan-2-yl)benzene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.09
Numer MDL:
Iupac Name
(2-bromopropan-2-yl)benzene
Inchi Code
1S/C9H11Br/c1-9(2,10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3
Klucz InChI
WSFSJXBURLJOFD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1878306
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1878306
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)