Merck
ENAH11E0C72E
Enamine
tert-butyl 3-(1-amino-2-methylpropan-2-yl)azetidine-1-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.33
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
tert-butyl 3-(1-amino-2-methylpropan-2-yl)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H24N2O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-6-9(7-14)12(4,5)8-13/h9H,6-8,13H2,1-5H3
Klucz InChI
YIGSVYJNDHDLNU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1878228
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1878228
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)