Merck
ENAH11E0C32F
Enamine
tert-butyl 3-(morpholin-3-yl)azetidine-1-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.32
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-(morpholin-3-yl)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H22N2O3/c1-12(2,3)17-11(15)14-6-9(7-14)10-8-16-5-4-13-10/h9-10,13H,4-8H2,1-3H3
Klucz InChI
XYSFNMYJMVYCHE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1877946
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1877946