Merck
ENAH11E0158E
Enamine
1-[1-(2-methoxyphenyl)cyclopropyl]ethan-1-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.24
Numer MDL:
mp
31-33
Iupac Name
1-[1-(2-methoxyphenyl)cyclopropyl]ethanone
Inchi Code
1S/C12H14O2/c1-9(13)12(7-8-12)10-5-3-4-6-11(10)14-2/h3-6H,7-8H2,1-2H3
Klucz InChI
JYHATDINTHJVLO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1842809
Melting Point
31-33
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1842809
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)