Merck
ENAH11E00D64
Enamine
1-(2-isocyanoethyl)pyrrolidine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.19
Numer MDL:
Iupac Name
1-(2-isocyanoethyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C7H12N2/c1-8-4-7-9-5-2-3-6-9/h2-7H2
Klucz InChI
IEGLIUHTOPMAFW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1840711
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1840711
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)