Merck
ENAH11E00A0C
Enamine
1-(oxan-2-yl)propan-2-one
Wybierz wielkość
100 MG
1963,35 zł
250 MG
2718,00 zł
500 MG
4174,65 zł
1 G
5292,00 zł
2.5 G
10 176,75 zł
5 G
14 962,05 zł
10 G
22 093,20 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1839855-100MG
1963,35 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1963,35 zł
250 MG
2718,00 zł
500 MG
4174,65 zł
1 G
5292,00 zł
2.5 G
10 176,75 zł
5 G
14 962,05 zł
10 G
22 093,20 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.2
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1839855-100MG
1963,35 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)propan-2-one
Inchi Code
1S/C8H14O2/c1-7(9)6-8-4-2-3-5-10-8/h8H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
PJAGGQUSOXCAEA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1839855
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1839855
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)