Merck
ENAH11DF9B94
Enamine
3-(4,5-difluoro-2-nitrophenyl)propanoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.16
Numer MDL:
Iupac Name
3-(4,5-difluoro-2-nitrophenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H7F2NO4/c10-6-3-5(1-2-9(13)14)8(12(15)16)4-7(6)11/h3-4H,1-2H2,(H,13,14)
Klucz InChI
YCFMPOYEQCAXAN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1818994
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1818994
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)