Merck
ENAH11DEE8AF
Enamine
3-isocyanooxolane
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
97.12
Numer MDL:
Iupac Name
3-isocyanotetrahydrofuran
Inchi Code
1S/C5H7NO/c1-6-5-2-3-7-4-5/h5H,2-4H2
Klucz InChI
QSVWFJLAPFEZBE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1792483
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1792483
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)