Kluczowe dokumenty
ENAH11DE4874
Enamine
3-fluoro-3-methylbut-1-yne
About This Item
Iupac Name
3-fluoro-3-methylbut-1-yne
Inchi Code
1S/C5H7F/c1-4-5(2,3)6/h1H,2-3H3
Klucz InChI
JVNFRNRYLLRJNE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1768323
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)