Merck
ENAH11DD2832
Enamine
4-(2-bromoethylidene)oxane
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.07
Numer MDL:
Iupac Name
4-(2-bromoethylidene)tetrahydro-2H-pyran
Inchi Code
1S/C7H11BrO/c8-4-1-7-2-5-9-6-3-7/h1H,2-6H2
Klucz InChI
ALIMDXRFPWKTBB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725613
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725613
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)