Kluczowe dokumenty
ENAH11DD24CC
Enamine
2-(3,3-dimethyloxolan-2-yl)ethan-1-amine
About This Item
Iupac Name
2-(3,3-dimethyltetrahydrofuran-2-yl)ethan-1-amine
Inchi Code
1S/C8H17NO/c1-8(2)4-6-10-7(8)3-5-9/h7H,3-6,9H2,1-2H3
Klucz InChI
KBLBABWGZOWWBO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1726087
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1726087
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)