Merck
ENAH11DD2218
Enamine
sodium 2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-3-carboxylate
Wybierz wielkość
100 MG
881,10 zł
250 MG
1167,75 zł
500 MG
1723,50 zł
1 G
2150,55 zł
2.5 G
4016,70 zł
5 G
5853,60 zł
10 G
8579,70 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1724164-100MG
881,10 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
881,10 zł
250 MG
1167,75 zł
500 MG
1723,50 zł
1 G
2150,55 zł
2.5 G
4016,70 zł
5 G
5853,60 zł
10 G
8579,70 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.17
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1724164-100MG
881,10 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
sodium 2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9NO3.Na/c12-9-7(10(13)14)5-6-3-1-2-4-8(6)11-9;/h1-4,7H,5H2,(H,11,12)(H,13,14);/q;+1/p-1
Klucz InChI
WGDXHTHAQKGGAV-UHFFFAOYSA-M
temp. przechowywania
RT
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1724164
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1724164
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)