Merck
ENAH11DD20EC
Enamine
ethyl 6-oxo-octahydro-1H-indene-3a-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.27
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 6-oxooctahydro-3aH-indene-3a-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H18O3/c1-2-15-11(14)12-6-3-4-9(12)8-10(13)5-7-12/h9H,2-8H2,1H3
Klucz InChI
WUEVMRBXTWODMK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721234
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721234
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)