Merck
ENAH11DD1C37
Enamine
1-[(tert-butoxy)carbonyl]-6-methoxy-1H,2H,3H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.31
Numer MDL:
Iupac Name
1-(tert-butoxycarbonyl)-6-methoxy-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H18N2O5/c1-14(2,3)21-13(19)16-9(12(17)18)7-8-5-6-10(20-4)15-11(8)16/h5-6,9H,7H2,1-4H3,(H,17,18)
Klucz InChI
KEPOFCHCGFTVGT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719921
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719921
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)