Merck
ENAH11DD1BA0
Enamine
2-(3-chlorothiophen-2-yl)acetonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.62
Numer MDL:
Iupac Name
(3-chloro-2-thienyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C6H4ClNS/c7-5-2-4-9-6(5)1-3-8/h2,4H,1H2
Klucz InChI
IWXYHROBLDJMLK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719386
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719386
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)