Merck
ENAH11DD1828
Enamine
2,7-dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-sulfonyl chloride
Wybierz wielkość
100 MG
1828,80 zł
250 MG
2530,80 zł
500 MG
3858,75 zł
1 G
4894,20 zł
2.5 G
9398,70 zł
5 G
13 809,60 zł
10 G
20 385,00 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1716850-100MG
1828,80 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1828,80 zł
250 MG
2530,80 zł
500 MG
3858,75 zł
1 G
4894,20 zł
2.5 G
9398,70 zł
5 G
13 809,60 zł
10 G
20 385,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.54
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1716850-100MG
1828,80 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
2,7-dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H3Cl3N2O2S/c8-4-1-2-12-5(3-4)11-6(9)7(12)15(10,13)14/h1-3H
Klucz InChI
YMZKANHOWICQBN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716850
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716850
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)