Merck
ENAH11DD1791
Enamine
N-ethyl-3-hydroxyazetidine-1-carboxamide
Wybierz wielkość
50 MG
1626,30 zł
100 MG
2433,60 zł
250 MG
3469,05 zł
500 MG
5463,90 zł
1 G
7002,45 zł
2.5 G
13 724,10 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1716035-50MG
1626,30 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Powiadom mnie
Otrzymaj powiadomienie e-mail, gdy ten produkt będzie gotowy do wysyłki.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1626,30 zł
100 MG
2433,60 zł
250 MG
3469,05 zł
500 MG
5463,90 zł
1 G
7002,45 zł
2.5 G
13 724,10 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.17
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1716035-50MG
1626,30 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Powiadom mnie
Otrzymaj powiadomienie e-mail, gdy ten produkt będzie gotowy do wysyłki.
Iupac Name
N-ethyl-3-hydroxy-1-azetidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C6H12N2O2/c1-2-7-6(10)8-3-5(9)4-8/h5,9H,2-4H2,1H3,(H,7,10)
Klucz InChI
QVUZNVSNHYYLRC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716035
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716035
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)