Merck
ENAH11DD1752
Enamine
2-amino-3-[2-(aminomethyl)phenyl]propanoic acid dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.15
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-amino-3-(2-(aminomethyl)phenyl)propanoic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2O2.2ClH/c11-6-8-4-2-1-3-7(8)5-9(12)10(13)14;;/h1-4,9H,5-6,11-12H2,(H,13,14);2*1H
Klucz InChI
ZVLFJGMSBOEHAA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1710162
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1710162
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)