Merck
ENAH11DD173D
Enamine
5-chloropyridine-2-sulfonyl fluoride
Wybierz wielkość
100 MG
2133,00 zł
250 MG
2957,85 zł
500 MG
4543,20 zł
1 G
5765,85 zł
2.5 G
11 118,60 zł
5 G
16 354,35 zł
10 G
24 152,40 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1584231-100MG
2133,00 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
2133,00 zł
250 MG
2957,85 zł
500 MG
4543,20 zł
1 G
5765,85 zł
2.5 G
11 118,60 zł
5 G
16 354,35 zł
10 G
24 152,40 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.6
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-1584231-100MG
2133,00 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
mp
77-78
Iupac Name
5-chloropyridine-2-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C5H3ClFNO2S/c6-4-1-2-5(8-3-4)11(7,9)10/h1-3H
Klucz InChI
TUILXSYMSYXYSW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1584231
Melting Point
77-78
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1584231
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)