Merck
ENAH11DD1649
Enamine
ethyl 1,2-oxazolidine-5-carboxylate hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.62
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl isoxazolidine-5-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO3.ClH/c1-2-9-6(8)5-3-4-7-10-5;/h5,7H,2-4H2,1H3;1H
Klucz InChI
FKFQCXZLWSMZIA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1708813
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1708813
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)