Merck
ENAH11DD111D
Enamine
2-[1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]acetic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.2
Numer MDL:
Iupac Name
2-(1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-6(2)10-5-7(4-9-10)3-8(11)12/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,11,12)
Klucz InChI
FOEIEJOIRZVVIF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1670608
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1670608
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)