Merck
ENAH11DD0D93
Enamine
1-methyl-1H-indol-7-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.18
Numer MDL:
Iupac Name
1-methyl-1H-indol-7-ol
Inchi Code
1S/C9H9NO/c1-10-6-5-7-3-2-4-8(11)9(7)10/h2-6,11H,1H3
Klucz InChI
WXXOOVLYAHIFKW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1601527
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1601527
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)